Learn More
Adenosin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15875048 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15875048 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15865048 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
15885048 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15875048 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10490.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16178-48-6 ∣ C10H13N5Na2O10P2 ∣ 471.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5Na2O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 471.17
MDL-Nummer MFCD00150927
InChI-Schlüssel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate, adenosine-5 '-diphosphate disodium salt, sodium 2 r,3 s,4 r,5 r-5-6-amino-9 h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5 '-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5 '-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Beilstein 3645656
IUPAC-Name Dinatrium;[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] Wasserstoffphosphat
Formelmasse 507.2
Güte Ungraded