Learn More
Adenosin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-7083072 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11388329
Marke: MP Biomedicals 02100056.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
An der Energiespeicherung und am Nukleinsäure-Stoffwechsel beteiligt. Adenosin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, MP Biomedicals ist ein Adenin-Nukleotid, das durch ATP-Synthasen in ATP umgewandelt wird. ADP beeinflusst die Thrombozytenaktivierung durch seine Interaktion mit den ADP-Rezeptoren.
ADP beeinflusst die Thrombozytenaktivierung durch seine Interaktion mit den ADP-Rezeptoren P2Y1, P2Y12 und P2X1. Nach seiner Umwandlung in Adenosin durch ecto-ADPasen wird die Thrombozytenaktivierung über Adenosin-Rezeptoren gehemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5Na2O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 471.17
MDL-Nummer MFCD00150927
InChI-Schlüssel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym Adenosin 5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, Adenosin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, Natrium-2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl-methyl-hydrogendiphosphat, Adenosin 5'-Diphosphat Dinatriumsalsalzhydrat, Adenosin,5'-Diphosphorsäure, Dinatriumsalz, Adenosin 5'-trihydrogendiphosphat, Dinatriumsalz, Trinosin-s-hydrat, Dinatriumwasserstoff 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl Methyl Phosphonato Oxyphosphonate, Adenosin5'-trihydrogendiphosphat, Natriumsalz1:2, Dinatrium-ADP-Hydrat
PubChem CID 85315
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Menge 500 mg
Optische Drehung [α]20/D-29.6 ±1 °C = 0.5 % in 0.5 M Na2HPO4 (Lit.)
Formelmasse 471.2
Reinheit (%) ≥ 95 %
Physikalische Form Pulver