Få mere at vide
Adenosin-5'-Diphosphat, MP Biomedicals
Artikelnummer. p-2861160 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
0.1 g
Pakningsstørrelse:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480232 0.1 g 100 Milligramm
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11480232
Brand: MP Biomedicals 02160053.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 58-64-0
Summenformel C10H15N5O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 427.203
MDL-Nummer MFCD00066473
InChI-Schlüssel XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Synonym Adenosin-5'-Diphosphat, Adenosindiphosphat, Adenosin-Pyrophosphat, Adenosin-5'-Trihydrogendiphosphat, Adenosin-Diphosphat, Adenosin-5'-Pyrophosphat, ADP-Nukleotid, 5'-Adenylphosphorsäure, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid
PubChem CID 6022
ChEBI CHEBI:16761
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonohydrogenphosphat
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Adenosin-5'-Diphosphat, freie Säure
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 96 %
Menge 0.1 g
Formelmasse 427.2
Physikalische Form Fest
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.