Learn More
Adenosin 5'-Diphosphat, TRC
Artikelnummer. 30006471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006471 100 mg 100 Milligramm
30006381 250 mg 250 Milligramm
30003841 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA281765100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-64-0
Summenformel C10H15N5O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 427.2
Synonym 5’-ADP, ADP, Adenosine 5’-Diphosphoric Acid, Adenosine 5’-Pyrophosphate, Adenosine 5’-Pyrophosphoric Acid;
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxy-Tetrahydrofuran-2-yl]Methylphosphono-Wasserstoffphosphat
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5'-Diphosphate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formelmasse 427.0294