Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'Ddiphosphat-Tripilithiumsalz, 98 %
Artikelnummer. 15446429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446429 1 g 1 Gramm
15456429 5 g 5 Gramm
15466429 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15446429 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64497.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445.00 g/mol
It is used as a salt formulation of the essential metabolic compound adenosine diphosphate (ADP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Salzformulierung der essentiellen metabolischen Verbindung Adenosindiphosphat (ADP) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31008-64-7
Summenformel C10H12Li3N5O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 445.00
MDL-Nummer MFCD00065469
InChI-Schlüssel LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
PubChem CID 56841973
IUPAC-Name Trilithium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-phosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 445
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver