missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'Ddiphosphat-Tripilithiumsalz, 98 %

Artikelnummer. p-7042943
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15446429

Marke: Thermo Scientific Chemicals J64497.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445.00 g/mol

It is used as a salt formulation of the essential metabolic compound adenosine diphosphate (ADP).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als Salzformulierung der essentiellen metabolischen Verbindung Adenosindiphosphat (ADP) verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 31008-64-7
Summenformel C10H12Li3N5O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 445.00
MDL-Nummer MFCD00065469
InChI-Schlüssel LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
PubChem CID 56841973
IUPAC-Name Trilithium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-phosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1

Specifications

Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 445
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.