Learn More
Adenosin5'-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580024 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10580024 100 g Glasflasche -
10162220 5 g Glasflasche 5 Gramm
10274600 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580024 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102791000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-19-8
Summenformel C10H14N5O7P
Molekulargewicht (g/mol) 347.22
MDL-Nummer MFCD00005750
InChI-Schlüssel UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-dihydrogenphosphat
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5′-monophosphate
Extinktion 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.14 to 0.16 (A280/A260)
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178.0°C to 185.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Verlust bei Trocknung 6% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, IV, 3615
Merck Index 15, 146
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in boiling water, soluble in ethanol
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 260nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2%,on dry basis
Transmission 95.0% min. (c=1, 0.2N NaOH, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 347.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver