Learn More
Adenosin-5'-monophosphat-Dinatriumsalz
Artikelnummer. p-7042193
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15474199 5 g 5 Gramm
15484199 25 g 25 Gramm
15494199 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15474199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61643.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 4578-31-8 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
Adenosine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleotide involved in the reactions of cellular energy transfers. It is useful for skin rejuvenation in dermatology and aesthetic dermatology. It acts as an activator of a class of protein kinases called as AMP-activated protein kinase (AMPK). Further, it is used as a substrate for enzymes such as AMP-thymidine kinase, AMP deaminase and 5'-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenosin-5′-monophosphat-Dinatriumsalz ist ein Nukleotid, das an den Reaktionen der zellulären Energietransfers beteiligt ist. Ist nützlich für die Hautverjüngung in der Dermatologie und in der ästhetischen Dermatologie. Fungiert als Aktivator einer Klasse von Proteinkinasen, die als AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK) bezeichnet werden. Des Weiteren wird dieses Nukleotid als Substrat für Enzyme, wie z. B. für AMP-Thymidinkinase, AMP-Deaminase und 5′ -Nukleotidase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4578-31-8
Summenformel C10H12N5Na2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 391.19
MDL-Nummer MFCD00065023
InChI-Schlüssel QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Synonym adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 3586732
Merck Index 14,158
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 391.2
Physikalische Form Pulver