Learn More
Adenosin 5'-Monophosphat, TRC
Artikelnummer. 30138739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138739 25 g 25 Gramm
30135275 50 g 50 Gramm
30008017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138739 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA28178025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-19-8
Summenformel C10 H14 N5 O7 P
Synonym 5'-Adenylsäure∣5'-AMP∣AMP∣AMP (Nukleotid) ∣Adenosin 5'-(Dihydrogenphosphat) ∣Adenosin 5'-Monophosphat∣Adenosin 5'-phosphat∣Adenosin 5'-Phosphorsäure∣Adenosinmonophosphat∣Adenosinphosphat∣Adenosinphosphat Adenosin-5-Monophosphorsäure∣Adenosin-5'-Monophosphorsäure∣Adenovit∣Adenylsäure∣Kardiomon∣Lycedan∣My-B-Den∣NSC 20264∣Phosaden∣Phosphaden∣Phosphentaside
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 347.22
Produkttyp API
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 25 g
Chemischer Name oder Material 5'-Adenylsäure