Learn More
Adenosin-5'-Monophosphomorpholidat-4-Morpholin-N,N'-dicyclohexylcarboxamidin-Salz, TRC
Artikelnummer. 30309662
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309662 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA281825100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5'-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt
CAS 24558-92-7
Summenformel C17 H32 N3 O . C14 H20 N6 O7 P
Menge 100 mg
Synonym Adenosine 5’-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N’-Dicyclohexylcarboxamidine Salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])N4CCOCC4)[C@@H](O)[C@H]3O.C5CCC(CC5)[NH2+]C(=NC6CCCCC6)N7CCOCC7
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-morpholino-phosphinat;cyclohexyl-(N-cyclohexyl-C-morpholino-carbonimidoyl)ammonium
Molekulargewicht (g/mol) 709.77
Formelmasse 709.3676