missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosin-5'-Monophosphomorpholidat-4-Morpholin-N,N'-dicyclohexylcarboxamidin-Salz, TRC

Código de producto. 30316846
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
30316846 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30316846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA281825250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material Adenosine 5'-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt
CAS 24558-92-7
Summenformel C17 H32 N3 O . C14 H20 N6 O7 P
Menge 250 mg
Synonym Adenosine 5’-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N’-Dicyclohexylcarboxamidine Salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])N4CCOCC4)[C@@H](O)[C@H]3O.C5CCC(CC5)[NH2+]C(=NC6CCCCC6)N7CCOCC7
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-morpholino-phosphinat;cyclohexyl-(N-cyclohexyl-C-morpholino-carbonimidoyl)ammonium
Molekulargewicht (g/mol) 709.77
Formelmasse 709.3676
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.