Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5 '-Monophosphorsäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser<6 %
Artikelnummer. 11368935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368935 5 g 5 Gramm
11358935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368935 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L14051.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
a useful ligand determinant that facilitate the binding of APS reductase inhibitors and activates adenosine receptor agonists. 5?-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase, an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides, a reagent in the synthesis of adenosine-5?-phosphoimidazolide, an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine nützliche Liganden-Determinante, die die Bindung von APS-Reduktase-Inhibitoren erleichtert und Adenosin-Rezeptor-Agonisten aktiviert. 5′-AMP ist ein Aktivator einer Klasse von Proteinkinasen, bekannt als AMP-aktivierte Proteinkinase, ein Aktivator von Phosphorylase b in der Polymerisationsreaktion für die Synthese von verzweigten Polysacchariden, ein Reagenz in der Synthese von Adenosin-5′-Phosphoimidazolid, einem Inhibitor der endogenen NMN-Adenyltransferase(NMNAT)-Aktivität, die NMN in NAD+ umwandelt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-19-8
Summenformel C10H14N5O7P
Molekulargewicht (g/mol) 347.22
MDL-Nummer MFCD00005750
InChI-Schlüssel UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-dihydrogenphosphat
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-monophosphoric acid
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 6 %
Menge 5 g
Beilstein 5205540
Merck Index 14,158
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −47° (c=2 in 2% NaOH)
Formelmasse 347.22
Reinheit (%) 99%