Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5 '-Monophosphorsäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser<6 %
Beschreibung
a useful ligand determinant that facilitate the binding of APS reductase inhibitors and activates adenosine receptor agonists. 5?-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase, an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides, a reagent in the synthesis of adenosine-5?-phosphoimidazolide, an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eine nützliche Liganden-Determinante, die die Bindung von APS-Reduktase-Inhibitoren erleichtert und Adenosin-Rezeptor-Agonisten aktiviert. 5′-AMP ist ein Aktivator einer Klasse von Proteinkinasen, bekannt als AMP-aktivierte Proteinkinase, ein Aktivator von Phosphorylase b in der Polymerisationsreaktion für die Synthese von verzweigten Polysacchariden, ein Reagenz in der Synthese von Adenosin-5′-Phosphoimidazolid, einem Inhibitor der endogenen NMN-Adenyltransferase(NMNAT)-Aktivität, die NMN in NAD+ umwandelt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenosine-5'-monophosphoric acid |
| Schmelzpunkt | ∽190°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser < 6 % |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 5205540 |
| Merck Index | 14,158 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Optische Drehung | −47° (c=2 in 2% NaOH) |
| Formelmasse | 347.22 |
| Mehr anzeigen |