Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99+ %
Artikelnummer. 10308843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10308843 100 g Glasflasche 100 Gramm
10071860 5 g Glasflasche 5 Gramm
10377580 25 g Glasflasche 25 Gramm
11946811 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10308843 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 164041000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-61-7
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00005752
InChI-Schlüssel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine
Extinktion 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Schmelzpunkt 233.0°C to 238.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, V,16, 335
Merck Index 15141
Spezifische Drehung − 60.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spektrophotometrie 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Transmission 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Formelmasse 267.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver