Learn More
Adenosine Deaminase/ADA Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Artikelnummer. 18039707 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18039707 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18039707 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298771AF532
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Adenosine Deaminase/ADA
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Adenosine Deaminase/ADA.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus