Learn More
Adenosin-EP-Verunreinigung F (Cytarabin-EP-Verunreinigung B), Mikromol™
Artikelnummer. 30049780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049780 25 mg 25 Milligramm
17950055 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049780 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0784.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adenosin-EP-Verunreinigung F (Cytarabin-EP-Verunreinigung B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine
CAS 58-96-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Uridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H12 N2 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-β-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Uridine), 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, SKF-22425, CCI 11245, 24X57, Nelarabine related, Adenosine Impurity F, Cytarabine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-DiHydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Menge 25 mg
Formelmasse 244,0695 g/mol