Learn More
Adenosin, TRC
Artikelnummer. 30011412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011412 1 g 1 Gramm
30010871 50 mg 50 Milligramm
30007967 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2804001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-61-7
Summenformel C10 H13 N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Synonym 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-β-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-β-D-ribofuranosyl-, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, β-Adenosine, β-D-Adenosine, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, β-D-Ribofuranoside, adenine-9
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adenosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 1 g
Formelmasse 267.0968
Reinheit (%) >95%