missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenovirus Antibody (B025 (AD51)), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18767400 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18767400 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18767400

Marke: Novus Biologicals NB10064753DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Adenovirus Monoclonal antibody specifically detects Adenovirus in Adenovirus, Virus samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Adenovirus
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon B025 (AD51)
Konjugat DyLight 594
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Adenovirus
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Adenovirus type 3 (ATCC strain VR847)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Adenovirus, Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.