Learn More
3M™ Adflo™ Lithium-Ionen-Standardakku
Click to view available options
:
Akkutyp: Lithium-Ionen
Beschreibung
- Vollständige Aufladung in 4,5 Stunden. Die erwartete Laufzeit beträgt 7 bis 9 Stunden mit neuem Partikelfilter sowie neuer, vollständig geladener Batterie und unter Verwendung des Standardluftstroms
- Die Batterien können voll geladen im Ladegerät aufbewahrt werden und sind sofort einsatzbereit
- Für die Verwendung mit der 3M™ Adflo™ Atemschutzmaske mit Stromversorgung
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 7 to 9 hr. |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Zertifizierung/Konformität | EN 12941 |
| Produkttyp | Standard-Akku |
| Enthält | Partikelfilter (Gasfilter als Ersatzteil erhältlich) |