Learn More
Thermo Scientific™ Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Beschreibung
Klebefolien für Mikrotiterplatten bieten mehr Anwenderkomfort und Kosteneffizienz als andere Verschlussmethoden und sind in mehreren Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Klebefolien von Thermo Scientific hinterlassen keine Kleberückstände beim Abziehen, sodass die Mikrotiterplatte mehrfach versiegelt werden kann.
Druckempfindlicher, non-sticky Klebstoff
Abziehbar ohne klebrige Rückstände auf der Platte zu hinterlassen
Temperaturbereich: -70°C bis 110°C
Unempfindlich gegenüber DMSO (100%), Ethanol (100%), Isopropanol (100%)
Hersteller: AB-1450 Art.-Nr.
Typ: Crystallography Adhesive Seal
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kann zur Lagerung auf perforierte Folienversiegelungen aufgetragen werden |
| Anzahl pro Karton | 50 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lang- oder kurzfristige Probenlagerung |
| Haftmittel | Dichtungsfolie für Mikrotiterplatten |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 °C bis 110 °C |