Learn More
Adipinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424704
Click to view available options
Menge:
1000g
25000g
5000g
Packungsgröße:
25000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11424704
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13705.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Adipic acid is a monomer used in the production of nylon 66 by polycondenation reaction with hexamethylene diamine. It is also used as a food ingredient and its esters are plasticizers especially in poly vinyl chloride. Further, it reacts with barium hydroxide and undergoes ketonization reaction to get cyclopentanone. In addition to this, it finds application in polyurethane foams, lubricants, adhesives, baking powder, gelling aid and in food flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adipinsäure ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Nylon 66 durch Polykondenationsreaktion mit Hexamethylendiamin verwendet wird. Sie wird auch als Lebensmittelzutat verwendet. Ihre Ester sind Weichmacher insbesondere in Polyvinylchlorid. Darüber hinaus reagiert sie mit Bariumhydroxid und durchläuft eine Ketonisierungsreaktion, um Cyclopentanon zu erhalten. Darüber hinaus findet sie Anwendung in Polyurethanschaumstoffen, Schmierstoffen, Klebstoffen, Backpulver, Gelierhilfe und in Lebensmittelaromen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Aceton. Schwer löslich in Cyclohexan. Unlöslich in Benzol, Essigsäure und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-04-9
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.142
MDL-Nummer MFCD00004420
InChI-Schlüssel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC-Name Hexandisäure
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic acid
pH 2,7
Schmelzpunkt 151°bis 155 °C
Siedepunkt ∼205 °C (3 mmHg)
Beilstein 1209788
Merck Index 14,162
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and acetone. Slightly soluble in cyclohexane. Insoluble in benzene,acetic acid and petroleum ether.
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Dichte 1,36
Menge 5000g
Flammpunkt 196 °C (384 °F)
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexanedioic acid