Learn More
Adipinsäure, Bis-2-ethylhexylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311334
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311334 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311334 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10046000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
CAS 103-23-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Versandbedingung +20°C
Summenformel C22 H42 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Adipic acid-bis-2-ethylhexylester
InChI-Formel InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl)-Hexandioat
Molekulargewicht (g/mol) 370.57
Menge 100 mg
Formelmasse 370.3083 g/mol