Learn More
Adipinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| CAS | 124-04-9 |
| Summenformel | C6 H10 O4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Adipic acid (8CI), 1,4-Butanedicarboxylic acid, 1,6-Hexanedioic acid, Acifloctin, Acinetten, Adilactetten, Adipinic acid, Asapic, E 355, Inipol DS, NSC 7622, NSC 87836 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | Hexandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.14 |
| Formelmasse | 146.0579 |