Learn More
Adipinsäuredihydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462078 25 g 25 Gramm
11472078 100 g 100 Gramm
11482078 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15119.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Adipic dihydrazide is used as a formaldehyde scavenger and reacts with formaldehyde, thereby preventing the volatilizing of formaldehyde in the air. It is also employed as a paint additive and coating additive. It is also used as an intermediate. Further, it is used for cross-linking water-based emulsions and as a hardener for certain epoxy resins, which finds application in powder coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adipinsäuredihydrazid wird als Formaldehyd-Scavenger verwendet und reagiert mit Formaldehyd, wodurch die Verflüchtigung von Formaldehyd in der Luft verhindert wird. Es wird auch als Farbzusatz und Beschichtungszusatz eingesetzt. Es wird auch als Zwischenprodukt verwendet. Darüber hinaus wird es verwendet für die Quervernetzung wasserbasierter Emulsionen und als Härter für bestimmte Epoxidharze, was in Pulverbeschichtungen Anwendung findet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-93-8
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00007614
InChI-Schlüssel IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
PubChem CID 66117
IUPAC-Name Hexandihydrazid
SMILES NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic dihydrazide
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 973863
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic dihydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid, dihydrazide