missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adiponectin Receptor 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 11526112
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11526112 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11526112

Marke: Invitrogen PA112757

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control for this product is skeletal muscle, brain, heart, spleen, kidney, liver, placenta, lung or peripheral blood leukocytes.

Adiponectin (also known as 30-kDa adipocyte complement-related protein; Acrp30) is a hormone secreted by adipocytes that acts as an antidiabetic and anti-atherogenic adipokine. Levels of adiponectin in the blood are decreased under conditions of obesity, insulin resistance and type 2 diabetes. Administration of adiponectin causes glucose-lowering effects and ameliorates insulin resistance in mice. Conversely, adiponectin-deficient mice exhibit insulin resistance and diabetes. This insulin-sensitizing effect of adiponectin seems to be mediated by an increase in fatty-acid oxidation through activation of AMP kinase and PPAR- . Here we report the cloning of complementary DNAs encoding adiponectin receptors 1 and 2 (AdipoR1 and AdipoR2) by expression cloning. AdipoR1 is abundantly expressed in skeletal muscle, whereas AdipoR2 is predomitly expressed in the liver. These two adiponectin receptors are predicted to contain seven transmembrane domains, but are structurally and functionally distinct from G-protein-coupled receptors. Expression of AdipoR1/R2 or suppression of AdipoR1/R2 expression by small-interfering RNA supports our conclusion that they serve as receptors for globular and full-length adiponectin, and that they mediate increased AMP kinase and PPAR- ligand activities, as well as fatty-acid oxidation and glucose uptake by adiponectin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Adiponectin Receptor 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.08% sodium azide
Gen ADIPOR1
Gen-Zugriffsnummer Q96A54
Gen-Alias AdipoR1
Gensymbole ADIPOR1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to human Adiponectin Receptor 1.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51094
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.