Learn More
Lonza™ AdipoRed™ Assay-Reagenz
Artikelnummer. 11640381
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 × 4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11640381 5 × 4 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11640381 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. PT7009
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Lonza™ AdipoRed™ Assay-Reagenz wurde für die Beurteilung der Wirkung von Verbindungen auf die Differenzierung von Präadipozyten oder auf die Lipidnutzung in reifen Adipozyten entwickelt.Das lipophile Reagenz verteilt sich in den Fetttröpfchen differenzierter Adipozyten und fluoresziert bei 572 nm.
AdipoRed™ Assay-Reagenz wird zur Quantifizierung der intrazellulären Lipidakkumulation verwendet.Dieser objektive, homogene, fluoreszenzbasierte Assay für hohen Durchsatz quantifiziert die Akkumulation intrazellulärer Triglyceride und bietet signifikante Vorteile für die Arzneimittelforschung im Bereich Adipositas und Diabetes.Er ist empfindlicher als andere Methoden wie der Oil Red O-Assay und ist viel schneller und einfacher als Northern und Western Blots.
  • Praktisch:Entfernen Sie einfach das Zellkulturmedium, fügen Sie das vorgemischte Reagenz hinzu und lesen Sie das Ergebnis in einem Standard-Fluorometer ab
  • Schnell:Verarbeiten Sie eine gesamte 96-Well- oder 384-Well Platte in nur 20 Minuten
  • Effektiv:Ermöglicht die objektive Messung der Akkumulation intrazellulärer Triglyceride mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
  • Einfach:Verpackt in fünf vorgemessenen 4 ml-Flaschen zum Einmalgebrauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 189 °C
CAS 67-68-5
Nachweis Standard-Fluorometer
Farbe Rot
Form Flüssig
Zusammensetzung Dimethylsulfoxid 99,99 % w/w
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Quantifizierung der intrazellulären Lipidakkumulation
Kitinhalt 5 vorgemischte Reagenzien
Schmelztemperatur 18,4 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 × 4 ml
Bereich Fluoresziert bei 572 nm
Gefärbt Intrazelluläre Triglyceride
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -20 °C
Produkttyp Assay-Reagenz für die Adipogenese