Learn More
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474554
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13168.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adipoylchlorid wird bei der Herstellung von Nylon verwendet, indem es mit Hexamethylendiamin reagiert. Wird auch zur Herstellung von Flüssigkristallen mit Biphenylendgruppen verwendet. Wird darüber hinaus in der Synthese chiraler Polymere für Membrananwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-50-2
Summenformel C6H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 183.028
MDL-Nummer MFCD00000759
InChI-Schlüssel PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC-Name Hexanedioyldichlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipoyl chloride
Dichte 1.255
Siedepunkt 105°C to 107°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Strukturformel ClCO(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.4705
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 507709
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 183.03
Reinheit (%) 98%