Learn More
Adipoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30323340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323340 5 g 5 Gramm
30323328 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30323340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2917005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipoyl Chloride
CAS 111-50-2
Summenformel C6 H8 Cl2 O2
Menge 5 g
Synonym Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
SMILES ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Hexanedioyldichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 183.03
Formelmasse 181.9901