Learn More
Erlab Verstellbare Fußstütze der Basis
Artikelnummer. 31794210 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Solis 900
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31794210 Solis 900 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31794210 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORT000470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00 €
    464.00 € / 1 Stück
    Sparen 34.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine einfache und praktische Lösung, die die Ergonomie des Arbeitsplatzes verbessert, indem sie stabile und bequeme Fußunterstützung bietet.
  • Bänke, Rollwagen und Basen für Erlab Gehäuse: Erlab Bänke und Rollwagen sind so konzipiert, dass sie kanallose Gehäuse und Filterschränke in der richtigen Arbeitshöhe und in vollster Sicherheit unterstützen. Jedes Modell ist auf eine bestimmte Hülle ausgelegt, um Stabilität und eine perfekte Übereinstimmung mit dem Gerätebedarf zu gewährleisten.
  • Stabilität und Ergonomie:
    • Robuste Stahlkonstruktion, die für die Last des entsprechenden Gehäuses dimensioniert ist
    • Chemisch resistente, leicht zu reinigende Oberfläche
    • Feste, bewegliche, nivellierbare, mechanisch verstellbare und elektrisch verstellbare Versionen sind erhältlich
    • Höhenverstellbare Modelle ermöglichen es, die Arbeitsposition an jeden Bediener anzupassen, ob sitzend oder stehend
    • Verklappbare Rollen auf rollenden Versionen für eine sichere Umpositionierung der Arbeitsfläche
  • Flexible Laboraufteilung: Rollende Wagen ermöglichen es, eine vollständige Filterarbeitsstation von einem Raum in einen anderen zu bewegen, während feste Bänke eine dauerhafte, platzeffiziente Installation ermöglichen. Optionale Zubehörteile wie einziehbare Regale und Fußstützen verbessern den täglichen Komfort und die Staukapazität zusätzlich.
  • Hauptvorteile:
    • Dedizierter SupPort, der für ein bestimmtes Erlab Gehäuse entwickelt wurde.
    • Stabile, robuste Struktur mit chemisch resistenter Oberfläche.
    • Feste, mobile und höhenverstellbare Versionen sind erhältlich.
    • Verbesserte Ergonomie der Bediener und Flexibilität am Arbeitsplatz.
    • Einfache Montage und einfache Wartung.
Spezifikation
Produkttyp Fußstütze
Zur Verwendung mit (Geräte) Solis 900