Learn More
BRAND™ Verstellbare Digitale Transferpipette
Artikelnummer. 10272121 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 μl
2,5 bis 10 μl
20 bis 100 μl
5 bis 25 μl
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
10272121 20 bis 100 μl Blau 1 Stück
10018490 2,5 bis 10 μl Orange 1 Stück
10423921 10 bis 50 μl Grün 1 Stück
10282071 5 bis 25 μl Weiß 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10272121
Marke: BRAND™ 701822
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Brand™ Transferpettor™ Digital verstellbare Pipetten verarbeiten viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
  • Hohe Präzision und Genauigkeit
  • Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
  • Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
  • Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
  • Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
  • Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
  • Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
  • Erhältlich mit Qualitätszertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 0.5%, ± 0.5 μl
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 8655-2
Farbe Blau
Produktlinie Transferpettor
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 20 bis 100 μl
Betriebstemperatur (metrisch) 15°C bis 40°C