Learn More
BRAND™ Verstellbare Digitale Transferpipette
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Brand™ Transferpettor™ Digital verstellbare Pipetten verarbeiten viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
471.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 8655-2 |
---|---|
Produktlinie | Transferpettor™ |
Typ | Pipette |
Betriebstemperatur (metrisch) | 15°bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10018490
|
BRAND™
701807 |
2,5 bis 10 μl | Orange |
471.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10272121
|
BRAND™
701822 |
20 bis 100 μl | Blau |
471.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10423921
|
BRAND™
701817 |
10 bis 50 μl | Grün |
471.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10282071
|
BRAND™
701812 |
5 bis 25 μl | Weiß |
471.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
- Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
- Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
- Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
- Erhältlich mit Qualitätszertifikat
Spezifikation
DIN EN ISO 8655-2 | |
Transferpettor™ | |
Pipette | |
15°bis 40 °C |