Learn More
Memmert™ Untergestell nivellierbar
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP110eco
HPP260eco
IPP110eco
IPP260eco
Höhe (metrisch):
130 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Für Einheiten mit Frischluftfilter
- Höhenverstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPP110eco |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Einheiten mit Frischluftfilter |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |