Learn More
Thermo Scientific™ Einstellbare Teströhrchengestelle mit Halter für MaxQ™ 8000 Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Stellen Sie diese verstellbaren Gestellhalter in einem beliebigen Winkel auf, um die Probenbelüftung zu erhöhen. Thermo Scientific™ verstellbare Reagenzglasgestelle mit Halter für MAXQ™ 8000 Schüttler bieten zusätzlichen Komfort und ermöglichen die Aufnahme von Reagenzrohrdurchmessern von 10 bis 30 mm. Diese Rack-Halter bieten außergewöhnliche Flexibilität — die richtige Wahl für Schüttelröhrchen.
- Kann nur mit der entsprechenden Gestellgröße verwendet werden
- Mit einem Röhrchengestell
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Rörchen |
| Röhrchengröße | 16 bis 20 mm |
| Röhrchenkapazität | 10 ml, 20 ml |
| Produkttyp | Reagenzglasgestell mit Halter |
| Beschreibung | Halter für Reagenzglasgestelle mit einstellbarem Winkel und Reagenzglasgestell |
| Anzahl Positionen | 40 |