Learn More
OHAUS™ Einstellleiste
Artikelnummer. 15762489 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
460 mm
610 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15762489
Marke: OHAUS™ 30400074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Justierleiste ist ein Zubehör zur Verwendung mit verstellbaren Plattformen, die für die Montage auf Schüttlern für hohe Beanspruchung ausgelegt sind.
  • Zur Verwendung mit Plattformen, die den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Schüttlerzubehör für hohe Beanspruchung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einstellleiste
Länge (metrisch) 610 mm
Farbe Schwarz
Beschreibung Einstellleiste, 61 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Strapazierfähige Schüttler