Learn More
OHAUS™ Einstellleiste
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
460 mm
610 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Plattformen, die den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Schüttlerzubehör für hohe Beanspruchung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einstellleiste |
| Länge (metrisch) | 460 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | Einstellleiste, 46 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Strapazierfähige Schüttler |