Learn More
ADNP Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18444281 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18444281 25 μL 25 Mikroliter
18089765 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18444281
Marke: Novus Biologicals NBP18923625ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ADNP Polyclonal antibody specifically detects ADNP in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ADNP
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Activity-dependent neuroprotective protein, activity-dependent neuroprotector, activity-dependent neuroprotector homeobox, ADNP homeobox 1, ADNP1KIAA0784activity-dependent neuroprotector homeobox protein
Gensymbole ADNP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SGSPFDPVFEVEPKISNDNPEEHVLKVIPEDASESEEKLDQKEDGSKYETIHLTEEPTKLMHNASDSEVDQDDVVEWKDGASPSESGPGSQQVSDFEDNTCEMKPGTWSDESSQSEDARSSKPAAKKKATMQGDREQLKWKNSSYGKVEG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23394
Testspezifität Specificity of human ADNP antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG