Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 99+ %
Artikelnummer. 11904641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904641 500 g Glasflasche 500 Gramm
10657332 5 g Glasflasche 5 Gramm
10667332 10 g Glasflasche -
10793085 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11904641 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 167035000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Adonitol, 98 %, C5H12O5, CAS-Nummer-488-81-3, Adonit, Adonite, Adonitol, d-Ribitol, d-Xylitol, Eurit, Ribitol, Xylit, Xylite, Xylitol, 100 g, 97,5 % min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, weiß, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, authentisch, (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-pentol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-81-3
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064291
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adonitol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver