Learn More
Melford ADP
Artikelnummer. 30017937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30017937 10 g 10 Gramm
30017938 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017937 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A1122010.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 16178-48-6
Summenformel: C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Molekulargewicht: 507,2
Spezifikation
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5O10P2Na2-2H2O
Menge 10 g
Molekulargewicht (g/mol) 507.2