Learn More
Melford ADP
Artikelnummer. 30017938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017938 5 g 5 Gramm
30017937 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017938 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A112205.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.23 €
    150.54 € / 5 Gramm
    Sparen 93.69 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 16178-48-6
Summenformel: C 10 H 13 N 5 O 10 P 2 Na 2 2H 2 O
Molekulargewicht: 507,2
Spezifikation
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5O10P2Na2-2H2O
Menge 5 g