Learn More
ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18388746 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18388746 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18388746
Marke: Novus Biologicals NBP299496DL594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Polyclonal specifically detects ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.13, hYSAH1, nucleoside diphosphate linked moiety X-type motif 5, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 5, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 5, Nudix motif 5, YSA1, YSA1HADP-sugar pyrophosphatase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11164
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG