Learn More
ADPGK Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Code produit. 30234925 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Code produit. Menge unitSize
30234925 150 μL 150 Mikroliter
30235192 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30234925
Marque: Proteintech 680341IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The ADPGK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADPGK. This antibody recognizes human antigen. The ADPGK antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Antigen ADPGK
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 2B4B8
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole 2610017G09Rik; ADP-GK; DKFZp434B195
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83440
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 51 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.