Learn More
ADPGK Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235192 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235192 20 μL 20 Mikroliter
30234925 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30235192
Marke: Proteintech 680341IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The ADPGK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADPGK. This antibody recognizes human antigen. The ADPGK antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen ADPGK
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 2B4B8
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole 2610017G09Rik; ADP-GK; DKFZp434B195
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83440
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 51 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1