Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adrenocorticotropes Hormon (1-39), Mensch
Artikelnummer. 15407899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407899 0.5 mg 0.50 Milligramm
15417899 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407899 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66508.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12279-41-3
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Fest
Summenformel C207H308N56O58S
InChI-Schlüssel IDLFZVILOHSSID-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CNC=N1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-Name 4-({1-[(1-{[1-({1-[({[6-amino-1-(2-{[1-({[(5-amino-1-{[5-amino-1-({1-[(1-{2-[(1-{[5-amino-1-({1-[(1-{2-[(2-carbamoyl-1-{[({1-[(3-carboxy-1-{[2-carboxy-1-({3-carboxy-1-[(1-{[1-({3-carboxy-1-[(1-{[1-(2-{[1-({3-carboxy-1-[(1-carboxy-2-phenylethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}-2-hydroxyethyl)carbamoyl]propyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl]-2-methylpropyl}carbamoyl)pentyl]carbamoyl}-2-methylpropyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]-4-carbamimidamidobutyl}carbamoyl)pentyl]carbamoyl}pentyl)carbamoyl]methyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl)-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]-2-(1H-indol-3-yl)ethyl}carbamoyl)-4-carbamimidamidobutyl]carbamoyl}-2-phenylethyl)carbamoyl]-2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl}carbamoyl)-4-(2-{2-[2-(2-amino-3-hydroxypropanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-hydroxypropanamido}-4-(methylsulfanyl)butanamido)butanoic acid
Menge 0.5 mg
Molekulargewicht (g/mol) 4541.14