missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-10), human

Artikelnummer. 16409598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16409598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16409598 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1518

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-10), human, an adrenocorticotropin hormone fragment, possesses a weak α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) potency only at high doses (100 and 1000 nM).

Spezifikation

Reinheit 98.53%
CAS 2791-05-1
Inhalt und Lagerung Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 1299.41 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (192.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.77 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.