missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adrenomedullin/ADM Antibody (HTA 91a/G2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-2632-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adrenomedullin/ADM Monoclonal antibody specifically detects Adrenomedullin/ADM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Adrenomedullin/ADM | |
| Monoclonal | |
| 2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| adrenomedullin, AMpreproadrenomedullin | |
| Chemically synthesized full length adrenomedullin | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism, Neuroscience | |
| 133 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgM |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| HTA 91a/G2 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Thiophilic Chromatography | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur