Learn More
Adrenomedullin/ADM Antibody (HTA 91a/G2), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18586961 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18586961 0.025 mL 25 Mikroliter
18551062 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18586961
Marke: Novus Biologicals NB10026320.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Adrenomedullin/ADM Monoclonal antibody specifically detects Adrenomedullin/ADM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Adrenomedullin/ADM
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon HTA 91a/G2
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias adrenomedullin, AMpreproadrenomedullin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chemically synthesized full length adrenomedullin
Reinigungsverfahren Thiophilic Chromatography
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 133
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgM