Beschreibung
Adrenomedullin/ADM Monoclonal antibody specifically detects Adrenomedullin/ADM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Adrenomedullin/ADM |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | HTA 91a/G2 |
| Konzentration | 2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | adrenomedullin, AMpreproadrenomedullin |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |