missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADRP/Perilipin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 17791259 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17791259 20 μL 20 Mikroliter
17781259 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17791259

Marke: Proteintech CL4881529420UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ADRP/Perilipin 2 Polyclonal antibody specifically detects ADRP/Perilipin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF

Spezifikation

Antigen ADRP/Perilipin 2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite 488
Zusammensetzung PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer BC029886
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 123
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.