Learn More
Fisherbrand™ 200 – Fortgeschrittener, programmierbarer, digitaler Umbruch
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescripción
- Der QVGA-TFT-Vollfarbbildschirm zeigt deutlich die Ist- und eingestellte Temperatur, die Pumpengeschwindigkeit und klare Statussymbole an
- Optionale externe Sonden zur Überwachung und Regelung der Temperatur von Fernlasten
- Intuitive Symbole und Menüs ermöglichen eine schnelle und genaue Einrichtung
- Die USB- und RS232-Verbindung ermöglicht den Anschluss an einen PC oder Laptop zur Programmierung oder Datenprotokollierung
- Einfach zu konfigurierende automatische Temperatureinstellungs und -steuerungsfunktionen
- Kann bis zu 10 Programme mit 100 Segmenten speichern
- Leistungsfähige Integralpumpe mit mehrstufiger variabler Durchflussrate, maximaler Durchfluss 22 l/min.
- 5-Punkte-Benutzerkalibrierung für optimale Genauigkeit
- Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
- Variable Alarmeinstellungen für hohe und niedrige Temperaturen mit konfigurierbarer Funktion zum Schalten eines Empfängers
- 5 Sprachoptionen
- PC-Programme für Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und Echtzeitgraphie
- Maximaler Kühl- und Heizbereich (abhängig von der Behältergröße): -15° bis +200° C
- Stabilität:± 0,01\n° C
- Weiteres Zubehör, einschließlich Deckel, Gestelle und Eintauchkühler, ist separat erhältlich
Especificaciones
Especificaciones
| Umgebungstemperatur | +5,° C (wenn Bad größer als 5 l ist), +15° C (für 5-l-Bad) |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt |
| Kühlleistung | -15° C (mit Tauchkühler) |
| Flussrate | 16 bis 22 l/min |
| Temperaturbereich | -50 bis +200 °C |
| Typ | Hochtemperatur-Umwälzthermostat |
| Display | Vollfarbiger QVGA-TFT |
| Material | Edelstahl |
| Max. Druck | 530 mbar |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?