Learn More
Brannan Fortschrittliches Dual-Laser-Industrie-Infrarotthermometer
Artikelnummer. 31810749
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
1050 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
31810749 1050 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810749 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 38/706/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.10 €
    172.73 € / 1 Stück
    Sparen 121.37 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochpräzisiertes duales Laser-Infrarotthermometer
  • Fortschrittliches duales Laser-Infrarotthermometer mit präziser Infrarotmessung unter Verwendung von eingebauten Laserpointern und K-Typ-Eingabefunktionen
  • Präzise IR- und K-Typ-Eingangstemperaturmessung
  • Temperaturbereich -50 bis +1050 °C
  • Automatische Reichweitenauswahl, Datenhalten und Ausschaltfunktion
  • Eingebaute Doppellaserpointer
  • Verstellbarer Hoch-/Tiefalarmer
  • Max/Min/Dif/Durchschnittsrekord
  • Auslösesperre
  • Großes hintergrundbeleuchtetes LCD
  • Enthält einen einteiligen Thermometerdraht
  • Geliefert mit einem 3-Punkt-Kalibrierungszertifikat
  • Geliefert mit Schutzbeutel
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Infrarot-Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1922 °F
Max. Temperatur (metrisch) 1050 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) 50 °C
Calibrated Werkseitig kalibriert
Display Digital-LCD
IP-Schutzart Keine